Fontos dokumentumok
T7539
Tumor Necrosis Factor-α from mouse
≥95%, recombinant, expressed in E. coli, powder, suitable for cell culture
Szinonimák:
mTNF-α, TNF-α
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Tumor Necrosis Factor-α from mouse, TNF-α, recombinant, expressed in E. coli, powder, suitable for cell culture
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
rekombináns
expressed in E. coli
Teszt
≥95%
Forma
powder
hatékonyság
0.01-0.5 ng/mL EC50
molekulatömeg
17 kDa
kiszerelés
pkg of 10 μg
pkg of 50 μg
tárolási körülmény
avoid repeated freeze/thaw cycles
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
szennyeződések
≤1 EU/μg protein endotoxin
szín
white
oldhatóság
water: soluble
UniProt elérési szám
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
mouse ... Tnf(21926)
Alkalmazás
- to activate MS1 endothelium cells
- to induce lipolysis in adipocytes
- to study its effect on liganded and unliganded glucocorticoid receptor (GR) in interleukin (IL)-6 and IL-8 gene regulation
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egység definíció
Fizikai forma
Egyéb megjegyzések
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Lipid Induced Insulin Resistance