Fontos dokumentumok
I4144
IL-3 mouse
≥98% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, suitable for cell culture
Szinonimák:
IL-3, mIL-3, Interleukin-3 from mouse
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Interleukin-3 from mouse, IL-3, recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, suitable for cell culture
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
rekombináns
expressed in E. coli
Teszt
≥98% (SDS-PAGE)
Forma
lyophilized powder
hatékonyság
0.01-0.1 ng/mL ED50/EC50
minőség
endotoxin tested
molekulatömeg
15.1 kDa
kiszerelés
pkg of 10 and 50 μg
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
szennyeződések
≤1.000 EU/μg
szín
white to yellow
UniProt elérési szám
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
mouse ... Il3(16187)
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Analízis megjegyzés
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Interleukins, released from leukocytes, include IL-1β playing crucial roles in inflammation, immune responses, and anti-tumor immunity.