SRP8033
IL-1β mouse
recombinant, expressed in E. coli, untagged, >95% (SDS-PAGE)
Szinonimák:
Interleukin-1beta, Postn
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
rekombináns
expressed in E. coli
konjugátum
untagged
Teszt
>95% (SDS-PAGE)
form
lyophilized
molekulatömeg
~17 kDa by SDS-PAGE
kiszerelés
pkg of 10 μg
tárolási körülmény
avoid repeated freeze/thaw cycles
technika/technikák
immunohistochemistry: suitable
szennyeződések
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
szín
white
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
mouse ... Il1b(16176)
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Feloldás
Egyéb megjegyzések
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2