Fontos dokumentumok
I2778
IL-1α human
≥98% (SDS-PAGE and HPLC), recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, suitable for cell culture
Szinonimák:
IL-1α, hIL-1α., Interleukin-1α human, Lymphocyte activating factor
About This Item
Javasolt termékek
product name
Interleukin-1α human, IL-1α, recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, suitable for cell culture
biológiai forrás
human
Minőségi szint
rekombináns
expressed in E. coli
Teszt
≥98% (SDS-PAGE and HPLC)
form
lyophilized powder
minőség
endotoxin tested
molekulatömeg
~17 kDa
kiszerelés
pkg of 2 and 10 μg
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
UniProt elérési szám
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
human ... IL1A(3552)
Általános leírás
Alkalmazás
- to study its effects on human colorectal adenocarcinoma cells
- to stimulate primary human fetal retinal pigment epithelium (hfRPE) cells
- to pre-stimulate human THP-1 monocytes
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Analízis megjegyzés
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Cikkek
Interleukins, released from leukocytes, include IL-1β playing crucial roles in inflammation, immune responses, and anti-tumor immunity.