Fontos dokumentumok
I5271
IL-1β mouse
≥97% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, suitable for cell culture
Szinonimák:
IL-1β, Interleukin-1β, Lymphocyte activating factor
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Interleukin-1β from mouse, IL-1β, recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, suitable for cell culture
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
rekombináns
expressed in E. coli
Teszt
≥97% (SDS-PAGE)
Forma
lyophilized powder
hatékonyság
≤0.010 ng/mL ED50
minőség
endotoxin tested
molekulatömeg
17.5 kDa (containing 153 amino acid residues)
kiszerelés
pkg of 5X5 μg
pkg of 5 μg
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
szennyeződések
≤0.1ng/mg
UniProt elérési szám
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
mouse ... Il1b(16176)
Általános leírás
Alkalmazás
- as a proinflammatory agent, to induce inflammatory signaling cascades mediated cellular damage
- to study its effect on fetuin A-induced inflammatory response in podocyte
- to check its effect on the expression of mitogen-activated protein kinase 4 using 3T3-L1 adipocytes
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Analízis megjegyzés
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Interleukins, released from leukocytes, include IL-1β playing crucial roles in inflammation, immune responses, and anti-tumor immunity.