SRP3330
IL-6 from mouse
Animal-component free, recombinant, expressed in E. coli, ≥98% (SDS-PAGE), ≥98% (HPLC)
Szinonimák:
BSF-2, HPGF, IFN-?2, B cell differentiation factor (BCDF)
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
rekombináns
expressed in E. coli
Teszt
≥98% (HPLC)
≥98% (SDS-PAGE)
form
lyophilized
hatékonyság
5x10^7 units/mg ED50
molekulatömeg
21.7 kDa
kiszerelés
pkg of 10 μg
szennyeződések
endotoxin, tested
szín
white to off-white
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
mouse ... IL6(16193)
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Feloldás
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3