Fontos dokumentumok
I0406
IL-6 rat
>97% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli, buffered aqueous solution, suitable for cell culture
Szinonimák:
Interleukin-6 from rat
About This Item
Javasolt termékek
product name
Interleukin-6 from rat, IL-6, recombinant, expressed in E. coli, buffered aqueous solution, suitable for cell culture
biológiai forrás
rat
Minőségi szint
rekombináns
expressed in E. coli
Teszt
>97% (SDS-PAGE)
form
buffered aqueous solution
hatékonyság
0.01-0.06 ng/mL ED50
minőség
endotoxin tested
molekulatömeg
predicted mol wt ~22 kDa
kiszerelés
pkg of 10 and 50 μg
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
szennyeződések
<0.01EU/mg (LAL test)
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−70°C
Géninformáció
rat ... Il6(24498)
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Elkészítési megjegyzés
Analízis megjegyzés
összehasonlítható termékek
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Cikkek
Interleukins, released from leukocytes, include IL-1β playing crucial roles in inflammation, immune responses, and anti-tumor immunity.