Merck
C91492
Sigma-Aldrich
Cyanogen bromide
reagent grade, 97%
Szinonimák:
Bromine cyanide
About This Item
Lineáris képlet:
BrCN
CAS-szám:
Molekulatömeg:
105.92
Beilstein:
1697296
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
crystals
Teszt:
97%
grade
reagent grade
Minőségi szint
gőzsűrűség
3.65 (vs air)
gőznyomás
100 mmHg ( 22.6 °C)
Teszt
97%
Forma
crystals
bp
61-62 °C (lit.)
mp
50-53 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
BrC#N
InChI
1S/CBrN/c2-1-3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ATDGTVJJHBUTRL-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Cyanogen bromide (CNBr) is a halogen halide. Its utility as a condensing agent during chemical ligation of oligodeoxyribonucleotides has been reported. Its threshold photoelectron (TPE) spectrum has been recorded under high resolution. The cryopolymerization of CNBr on irradiation has been investigated.
Alkalmazás
Cyanogen bromide may be used:
  • To activate polysaccharides for coupling with erythrocytes.
  • As an oxidizing agent in urine thaimine assay.
  • In the preparation of 2-amino-5-(2′-thienyl)-1,3,4-oxadiazole.
For peptide cleavage and use in protein immobilization procedures. Reaction with C60Ph5Cl produces a novel phenylated isoquinolino[3′,4′:1,2][60]fullerene.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
>149.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
> 65 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Org. Mass Spectrom., 28, 1395-1395 (1993)
Applied Biochemistry and Biotechnology, 44, 135-135 (1994)
Coupling of polysaccharides to erythrocytes by cyanogen bromide.
A W Richter et al.
Scandinavian journal of immunology, 3(3), 365-368 (1974-01-01)
Oxadiazole: a biologically important heterocycle.
Somani RR and Shirodkar PY.
Der Pharma Chemica, 1(1), 130-140 (2009)
Low-temperature radiation polymerization of cyanogen bromide.
Kichigina GA, et al.
Mendeleev Communications, 8(4), 159-160 (1998)