Fontos dokumentumok
W527602
L-Isoleucine
99%, FCC, FG
Szinonimák:
(2S,3S)-2-Amino-3-methylpentanoic acid
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
grade
FG
szab. megfelelőség
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 172.320
Teszt
99%
Forma
crystalline powder
optikai aktivitás
[α]20/D +38.6 to +42.5°, c = 4 in 6 M HCl
mp
288 °C (dec.) (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
Érzékszervi
odorless
SMILES string
CC[C@H](C)[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C6H13NO2/c1-3-4(2)5(7)6(8)9/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)/t4-,5-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AGPKZVBTJJNPAG-WHFBIAKZSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Enhanced protein-metabolite correlation analysis: To investigate the association between Staphylococcus aureus mastitis and metabolic immune pathways.: This article discusses the metabolic pathways associated with bacterial infections in livestock, potentially useful for chemists studying metabolic pathways and their linkage to immune responses (Chen et al., 2024).
- Probing pharmaceutically important amino acids L-isoleucine and L-tyrosine Solubilities: Unraveling the solvation thermodynamics in diverse mixed solvent systems.: This study explores the solubility and solvation thermodynamics of l-isoleucine, providing critical data for chemists working with pharmaceutical formulations and solubility studies (Chakraborty et al., 2024).
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Chromatograms
application for HPLCTudóscsoportunk valamennyi kutatási területen rendelkezik tapasztalattal, beleértve az élettudományt, az anyagtudományt, a kémiai szintézist, a kromatográfiát, az analitikát és még sok más területet.