Fontos dokumentumok
I2644
IL-2 human
≥98% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, suitable for cell culture
Szinonimák:
IL-2, Interleukin-2, Interleukin-2 human, T-cell growth factor, hIL-2
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Interleukin-2 human, IL-2, recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, suitable for cell culture
biológiai forrás
human
Minőségi szint
rekombináns
expressed in E. coli
Forma
lyophilized powder
hatékonyság
≤700 EC50
minőség
endotoxin tested
molekulatömeg
15.5 kDa
kiszerelés
pkg of 5X10 μg
pkg of 10 μg
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
szennyeződések
≤1 EU/μg
UniProt elérési szám
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
human ... IL2(3558)
Általános leírás
Alkalmazás
- in the stimulation of natural killer cells
- to study its ability to stimulate lymphocyte growth and prevent apoptosis
- as an antigen in enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA), to analyse the human autoantibody reactivities in health and in type 1 diabetes mellitus
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Analízis megjegyzés
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Interleukins, released from leukocytes, include IL-1β playing crucial roles in inflammation, immune responses, and anti-tumor immunity.