Fontos dokumentumok
I5896
Interleukin-7 human
≥98% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, suitable for cell culture
Szinonimák:
IL-7
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
human
Minőségi szint
rekombináns
expressed in E. coli
Teszt
≥98% (SDS-PAGE)
form
lyophilized powder
hatékonyság
≤0.500 ng/mL EC50
molekulatömeg
25 kDa
kiszerelés
pkg of 5 μg
tárolási körülmény
avoid repeated freeze/thaw cycles
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
szennyeződések
endotoxin, tested
szín
white
oldhatóság
water: soluble 0.005-0.010 mL
UniProt elérési szám
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
human ... IL7(3574)
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Cikkek
Interleukins, released from leukocytes, include IL-1β playing crucial roles in inflammation, immune responses, and anti-tumor immunity.