I0523
IL-2 mouse
≥97% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, suitable for cell culture
Szinonimák:
mIL-2, IL-2, T-cell growth factor
About This Item
Javasolt termékek
product name
Interleukin-2 from mouse, IL-2, recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, suitable for cell culture
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
rekombináns
expressed in E. coli
Teszt
≥97% (SDS-PAGE)
form
lyophilized powder
hatékonyság
≤0.2 ng/mL ED50
minőség
endotoxin tested
molekulatömeg
17.2 kDa
kiszerelés
pkg of 5X20 μg
pkg of 20 μg
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
szennyeződések
≤1.000 EU/μg
szín
white
UniProt elérési szám
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
mouse ... Il2(16183)
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Analízis megjegyzés
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Cikkek
Interleukins, released from leukocytes, include IL-1β playing crucial roles in inflammation, immune responses, and anti-tumor immunity.