Fontos dokumentumok
I4161
IL-2 mouse
≥97% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, suitable for cell culture
Szinonimák:
IL-2, Interleukin-2, T-cell growth factor, mIL-2
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Interleukin-2 from mouse, IL-2, recombinant, expressed in E. coli, carrier free
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
rekombináns
expressed in E. coli
Teszt
≥97% (SDS-PAGE)
Forma
lyophilized powder
hatékonyság
≤0.2 ng/mL ED50
minőség
endotoxin tested
molekulatömeg
17.2 kDa
kiszerelés
pkg of 5X20 μg
pkg of 20 μg
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
szennyeződések
≤0.200ng/ml
szín
white
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
mouse ... Il2(16183)
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Feloldás
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)