Fontos dokumentumok
11271164001
Roche
Interleukin-2, mouse (mIL-2)
recombinant (E. coli)
Szinonimák:
mIL-2, mouse interleukin-2
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
rekombináns
expressed in E. coli
Teszt
>95% (SDS-PAGE)
form
solution
hatékonyság
<0.5 ng/mL EC50
molekulatömeg
17,200 Da
kiszerelés
pkg of 10,000 U (5 μg, 1 ml)
gyártó/kereskedő neve
Roche
tárolási körülmény
avoid repeated freeze/thaw cycles
technika/technikák
inhibition assay: suitable
szennyeződések
<0.1 EU/μgtested (LAL test)
UniProt elérési szám
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
mouse ... Il2(16183)
Általános leírás
Egyediség
Alkalmazás
- Supports the growth of murine CTLL cells (murine T cell line), but not that of human T-cells.
- Strongly inhibits the binding of recombinant human IL-2 to murine responder cells.
- Weakly inhibits the binding to human responder cells.
- Shares identical biological and immunological activities with human IL-2.
- Is a convenient tool for extensive studies of the pharmacological and physiological activities of IL-2 in murine models.
- used for the stimulation of murine T-cells
Minőség
Szekvencia
Egység definíció
Elkészítési megjegyzés
Storage conditions (working solution): -15 to -25 °C
Note: Avoid repeated freezing and thawing.
Egyéb megjegyzések
Note: The biological activity of this product may vary in different in vitro applications. Determine the optimal concentration range for specific applications.
EC 50 definition/Unit definition: The amount of mIL-2 that is required to support half-maximal stimulation of cell proliferation (XTT cleavage) with CTLL-2 cells (1 unit equals =0.5 ng).
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Lobbanási pont (F)
No data available
Lobbanási pont (C)
No data available