SRP8034
IL-2 (human): FC (human)
recombinant, expressed in HEK 293 cells, >95% (SDS-PAGE)
Szinonimák:
Aldesleukin, INN, Interleukin-2, T-cell growth factor
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
human
rekombináns
expressed in HEK 293 cells
Teszt
>95% (SDS-PAGE)
Forma
lyophilized
molekulatömeg
~42 kDa
kiszerelés
pkg of 10 μg
tárolási körülmény
avoid repeated freeze/thaw cycles
szennyeződések
<0.01 EU/μg endotoxin, tested
szín
white
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
human ... IL2(3558)
Általános leírás
Fizikai forma
Feloldás
Egyéb megjegyzések
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)