Fontos dokumentumok
I7908
IL-2 human
≥98% (SDS-PAGE and HPLC), recombinant, expressed in Pichia pastoris, lyophiilized powder, suitable for cell culture
Szinonimák:
IL-2, Interleukin-2, T-cell growth factor
About This Item
Javasolt termékek
product name
Interleukin-2 human, recombinant, expressed in Pichia pastoris, suitable for cell culture
biológiai forrás
human
Minőségi szint
rekombináns
expressed in Pichia pastoris
Teszt
≥98% (SDS-PAGE and HPLC)
form
lyophilized powder
molekulatömeg
predicted mol wt ~15 kDa
kiszerelés
pkg of 10KU
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
szennyeződések
endotoxin, tested
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
human ... IL2(3558)
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Analízis megjegyzés
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3