Fontos dokumentumok
SRP3085
Interleukin-2, human
Animal-component free, recombinant, expressed in E. coli, suitable for cell culture
Szinonimák:
Aldesleukin, IL-2, T-cell growth factor (TCGF)
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
human
Minőségi szint
rekombináns
expressed in E. coli
Teszt
≥95% (HPLC)
Forma
(Lyophilized with no additives from a 0.2µ filtered solution)
hatékonyság
≤0.5 ng/mL ED50
molekulatömeg
15.5 kDa
kiszerelés
pkg of 50 μg
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
szennyeződések
≤1.00 EU/μg endotoxin, tested
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
human ... IL2(3558)
Általános leírás
Alkalmazás
- IL-2 (interleukin 2) human has been used for the detection of IL-2 using 4-Fluoro-3-nitrophenyl grafted gold electrode based platform.
- It has been used for the production of tumor-specific cytotoxic T lymphocytes.
- It has been used for the proliferation of T lymphocytes.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Szekvencia
Fizikai forma
Feloldás
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Discover answers to your frequently asked questions about animal component-free, xenobiotic-free, and chemically defined media and reagents for cell culture.
Protocols
WST-1 assay protocol for cell viability and cytotoxicity measurements with preparation instructions, applications, FAQs, and troubleshooting.