Fontos dokumentumok
I8648
Interleukin-15 human
>97% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, suitable for cell culture
Szinonimák:
IL-15
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
human
Minőségi szint
rekombináns
expressed in E. coli
Teszt
>97% (SDS-PAGE)
Forma
lyophilized powder
hatékonyság
0.2-4.0 ng/mL EC50
molekulatömeg
antigen predicted mol wt ~12.5 kDa
kiszerelés
pkg of 5 μg
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
szennyeződések
endotoxin, tested
UniProt elérési szám
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
human ... IL15(3600)
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Analízis megjegyzés
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Interleukins, released from leukocytes, include IL-1β playing crucial roles in inflammation, immune responses, and anti-tumor immunity.