I2526
Insulin-like Growth Factor-II human
≥98% (SDS-PAGE and HPLC), recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, suitable for cell culture
Szinonimák:
IGF-II
About This Item
Javasolt termékek
product name
Insulin-like Growth Factor-II human, IGF-II, recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, suitable for cell culture
biológiai forrás
human
Minőségi szint
rekombináns
expressed in E. coli
Teszt
≥98% (SDS-PAGE and HPLC)
form
lyophilized powder
hatékonyság
≤2.0 ng/mL ED50
minőség
endotoxin tested
molekulatömeg
7.5 kDa
kiszerelés
pkg of 5X50 μg
pkg of 50 μg
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
szennyeződések
≤0.1 EU/μg
UniProt elérési szám
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
human ... IGF2(3481)
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Analízis megjegyzés
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Cikkek
Insulin-like Growth Factors (IGF)