Fontos dokumentumok
I9784
Monoclonal Anti-Insulin-like Growth Factor-II antibody produced in mouse
clone 75015, purified immunoglobulin, lyophilized powder
Szinonimák:
Anti-IGF2, Anti-INSIGF
About This Item
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
75015, monoclonal
Forma
lyophilized powder
faj reaktivitás
human
technika/technikák
neutralization: suitable
izotípus
IgG1
UniProt elérési szám
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
human ... IGF2(3481)
Immunogén
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)