Fontos dokumentumok
I9534
Monoclonal Anti-Insulin-like Growth Factor-II antibody produced in rat
clone 122404, purified immunoglobulin, lyophilized powder
Szinonimák:
Anti-Igf-II, Anti-Igf2, Anti-Mpr, Anti-Peg2
About This Item
biológiai forrás
rat
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
122404, monoclonal
form
lyophilized powder
faj reaktivitás
mouse
technika/technikák
capture ELISA: 2-8 μg/mL
western blot: 1-2 μg/mL
izotípus
IgG2a
UniProt elérési szám
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
mouse ... Igf2(16002)
Immunogen
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1