Fontos dokumentumok
I5278
Insulin-Like Growth Factor Binding Protein-3 human
recombinant, expressed in NSO cells, lyophilized powder, suitable for cell culture, ≥95% (SDS-PAGE)
Szinonimák:
IGF Binding Protein-3, IGFBP-3
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
human
Minőségi szint
rekombináns
expressed in NSO cells
Teszt
≥95% (SDS-PAGE)
Forma
lyophilized powder
hatékonyság
0.01-0.25 μg/mL
molekulatömeg
29 kDa
kiszerelés
pkg of 25 μg
tárolási körülmény
avoid repeated freeze/thaw cycles
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
szennyeződések
endotoxin, tested
UniProt elérési szám
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
human ... IGFBP3(3486)
Related Categories
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Analízis megjegyzés
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?