Fontos dokumentumok
I9659
Monoclonal Anti-Insulin-like Growth Factor-II antibody produced in mouse
clone 75014, purified immunoglobulin, lyophilized powder
Szinonimák:
Anti-IGF2, Anti-INSIGF
About This Item
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
75014, monoclonal
form
lyophilized powder
faj reaktivitás
human
technika/technikák
western blot: 1-2 μg/mL
izotípus
IgG2a
UniProt elérési szám
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
human ... IGF2(3481)
Immunogen
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1