Fontos dokumentumok
I4657
Insulin-like Growth Factor-I Receptor human
≥95% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in NSO cells, lyophilized powder
Szinonimák:
IGF-I Receptor
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
human
Minőségi szint
rekombináns
expressed in NSO cells
Teszt
≥95% (SDS-PAGE)
form
lyophilized powder
molekulatömeg
α-chain ~120 & 150 kDa
β subunit ~46 & 50 kDa
kiszerelés
pkg of 50 μg
szennyeződések
endotoxin, tested
UniProt elérési szám
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
human ... IGF1R(3480)
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Analízis megjegyzés
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3