Fontos dokumentumok
SCU0001
IL-6 human
≥98% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in HEK 293 cells, lyophilized powder, suitable for cell culture
Szinonimák:
Interleukin-6 human, IL-6
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Interleukin-6 human, recombinant, expressed in HEK 293 cells, suitable for cell culture
biológiai forrás
human
Minőségi szint
rekombináns
expressed in HEK 293 cells
Teszt
≥98% (SDS-PAGE)
Forma
lyophilized powder
hatékonyság
0.2-2 ng/mL EC50
minőség
endotoxin tested
molekulatömeg
calculated mol wt 20.8 kDa (183 amino acids glycosylated protein)
kiszerelés
vial of ≥10 μg
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
szennyeződések
≤0.1 EU/μg protein (LAL test)
szín
white
UniProt elérési szám
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
human ... IL6(3569)
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Elkészítési megjegyzés
Analízis megjegyzés
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Role of growth factors in stem cell differentiation and various growth factors for your research at sigmaaldrich.com