N3643
NZCYM Broth
Powder microbial growth medium
Szinonimák:
Broth medium
About This Item
Javasolt termékek
grade
for molecular biology
Minőségi szint
sterilitás
non-sterile
Forma
powder
összetétel
Casamino Acids, 1 g/L
MgSO4, 0.98 g/L
NaCL, 5 g/L
Tryptone, 10 g/L
Yeast extract, 5 g/L
technika/technikák
microbiological culture: suitable
pH
6.8-7.2(2.2% solution)
alkalmazás(ok)
food and beverages
microbiology
tárolási hőmérséklet
room temp
alkalmasság
nonselective for Escherichia coli
nonselective for coliforms
Általános leírás
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
- Standard formulation
- Convenient package sizes
- A budget-friendly alternative to liquid
Feloldás
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Protocols
General protocols for growth of competent cells in microbial medium.