Fontos dokumentumok
H6503
L-Homocysteine thiolactone hydrochloride
≥98% (TLC)
Szinonimák:
L-2-Amino-4-mercaptobutyric acid 1,4-thiolactone hydrochloride
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
L-Homocysteine thiolactone hydrochloride, ≥98% (TLC)
Minőségi szint
Teszt
≥98% (TLC)
Forma
powder
szín
white
mp
185 °C
alkalmazás(ok)
detection
peptide synthesis
SMILES string
Cl[H].N[C@H]1CCSC1=O
InChI
1S/C4H7NOS.ClH/c5-3-1-2-7-4(3)6;/h3H,1-2,5H2;1H/t3-;/m0./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZSEGSUBKDDEALH-DFWYDOINSA-N
Alkalmazás
- Effects of DL-homocysteine thiolactone on cardiac contractility, coronary flow, and oxidative stress markers in the isolated rat heart: This investigation demonstrates the effects of DL-homocysteine thiolactone on heart function, offering insights into its use in cardiovascular research and potential therapeutic applications (Zivkovic et al., 2013).
- Homocysteine is a novel risk factor for suboptimal response of blood platelets to acetylsalicylic acid in coronary artery disease: The study explores how L-homocysteine thiolactone could affect platelet responses in therapy for coronary artery diseases, pointing to its importance in cardiovascular therapeutics (Karolczak et al., 2013).
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)