Fontos dokumentumok
53530
DL-Homocysteine thiolactone hydrochloride
≥99.0% (AT)
Szinonimák:
DL-2-Amino-4-mercaptobutyric acid 1,4-thiolactone hydrochloride
Teszt
≥99.0% (AT)
form
solid
veszteség
≤0.5% loss on drying
mp
202 °C (dec.) (lit.)
~203 °C (dec.)
funkcionális csoport
thioester
SMILES string
Cl[H].NC1CCSC1=O
InChI
1S/C4H7NOS.ClH/c5-3-1-2-7-4(3)6;/h3H,1-2,5H2;1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZSEGSUBKDDEALH-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- DL-buthionine
- DL-homocysteine
- poly[α,β-(N-2-aminoethyl-dl-aspartamide)]-poly[α,β-(N-2-hydroxyethyl-dl-aspartamide)]-poly[α,β-(N-3-mercapto-1-methoxycarbonyl-propyl-dl-aspartamide)] copolymer diclofenac conjugate (PAHMA-Dic)
- bis[ S-(dimethylarsino)homocysteine]
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?