Fontos dokumentumok
H6515
L-Homoserine
Szinonimák:
(S)-2-Amino-4-hydroxybutyric acid, Hse
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
≥98% (TLC)
Minőségi szint
form
powder
szín
white to off-white
mp
203 °C (dec.) (lit.)
alkalmazás(ok)
cell analysis
detection
SMILES string
N[C@@H](CCO)C(O)=O
InChI
1S/C4H9NO3/c5-3(1-2-6)4(7)8/h3,6H,1-2,5H2,(H,7,8)/t3-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UKAUYVFTDYCKQA-VKHMYHEASA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3