Fontos dokumentumok
H9633
L-Homocysteic acid
≥98% (TLC)
Szinonimák:
L-2-Amino-4-sulfobutyric acid
About This Item
Javasolt termékek
product name
L-Homocysteic acid, ≥95%
Minőségi szint
Teszt
≥95%
≥98% (TLC)
form
powder
szín
white to off-white
alkalmazás(ok)
cell analysis
SMILES string
N[C@@H](CCS(O)(=O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H9NO5S/c5-3(4(6)7)1-2-11(8,9)10/h3H,1-2,5H2,(H,6,7)(H,8,9,10)/t3-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VBOQYPQEPHKASR-VKHMYHEASA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3