Fontos dokumentumok
210013
Hydriodic acid
contains no stabilizer, distilled, 57 wt. % in H2O, 99.99% trace metals basis
Szinonimák:
Hydriotic acid
Teszt
99.99% trace metals basis
form
liquid
nem tartalmaz
stabilizer
koncentráció
57 wt. % in H2O
bp
127 °C (lit.)
mp
-50 °C
sűrűség
1.701 g/mL at 25 °C
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
I
InChI
1S/HI/h1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XMBWDFGMSWQBCA-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3