Merck
C2522
Carbonic Anhydrase Isozyme II from bovine erythrocytes
lyophilized powder, ≥3,000 W-A units/mg protein
Szinonimák:
Carbonate Dehydratase, Carbonate Hydrolyase, Carbonic Anhydrase II
Méret kiválasztása
5 MG
83 700,00 Ft
25 MG
312 000,00 Ft
100 MG
829 000,00 Ft
83 700,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Tömeges megrendelés kérése
Erről a tételről
CAS-szám:
EC-szám:
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352204
NACRES:
NA.54
Ugrás ide:
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
biológiai forrás
bovine erythrocytes
Minőségi szint
Forma
lyophilized powder
specifikus aktivitás
≥3,000 W-A units/mg protein
molekulatömeg
30 kDa
pI 
~5.9
tárolási hőmérséklet
−20°C
Hasonló termékeket keres? Látogasson el ide Útmutató a termékösszehasonlításhoz
Hasonló termékek összehasonlítása
Teljes összehasonlítás megtekintése
Különbségek megjelenítése
1 of 4
Ez a tétel
C3934C2624C6165
biological source
bovine erythrocytes
biological source
bovine erythrocytes
biological source
bovine erythrocytes
biological source
-
specific activity
≥3,000 W-A units/mg protein
specific activity
≥2,000 W-A units/mg protein
specific activity
≥3,500 W-A units/mg protein
specific activity
≥3,000 W-A units/mg protein
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
powder
mol wt
30 kDa
mol wt
30 kDa
mol wt
-
mol wt
30 kDa
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
Alkalmazás
Carbonic anhydrase from sigma has been used for the analysis of thermodynamic stability of the enzyme by measuring the binding affinity and stoichiometry.[1] The enzyme has also been used to generate CD4+ T cell lines specific for carbonic anhydrase during the study of autoimmune pancreatitis in rat.[2]
Biokémiai/fiziológiai hatások
Carbonic anhydrase is a zinc metalloenzyme that has a molecular weight of approximately 30,000 Da. The enzyme catalyzes the hydration of carbon dioxide to carbonic acid. It is involved in many physiological and pathological processes such as pH and CO2 homeostasis, transport of bicarbonate and CO2, biosynthetic reactions, bone resorption, calcification, and tumorigenicity. Therefore, inhibitors that block this enzyme can have therapeutic implications in glaucoma, epilepsy and Parkinson′s disease.[1]
Egyéb megjegyzések
One Wilbur-Anderson (W-A) unit will cause the pH of a 0.02 M Trizma buffer to drop from 8.3 to 6.3 per min at 0 °C. (One W-A unit is essentially equivalent to one Roughton-Booth unit.)
kapcsolódó termék
Termékszám
Leírás
Árazás
Piktogramok
Health hazard
Figyelmeztetés
Veszélyességi osztályok
Resp. Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Rui Hou et al.
ACS omega, 8(21), 19057-19071 (2023-06-05)
DNA-encoded library (DEL) is a powerful ligand discovery technology that has been widely adopted in the pharmaceutical industry. DEL selections are typically performed with a purified protein target immobilized on a matrix or in solution phase. Recently, DELs have also
Arne Schön et al.
Analytical biochemistry, 488, 45-50 (2015-08-05)
Protein aggregation is a major issue affecting the long-term stability of protein preparations. Proteins exist in equilibrium between the native and denatured or partially denatured conformations. Often denatured or partially denatured conformations are prone to aggregate because they expose to
Gérard Liger-Belair et al.
ACS omega, 8(25), 22844-22853 (2023-07-03)
When it comes to champagne tasting, dissolved CO2 is a key compound responsible for the very much sought-after effervescence in glasses. Nevertheless, the slow decrease of dissolved CO2 during prolonged aging of the most prestigious cuvees raises the issue of
Maria M Garcia-Alai et al.
Nature communications, 9(1), 328-328 (2018-01-25)
In clathrin-mediated endocytosis, adapter proteins assemble together with clathrin through interactions with specific lipids on the plasma membrane. However, the precise mechanism of adapter protein assembly at the cell membrane is still unknown. Here, we show that the membrane-proximal domains
Hajime Shigemitsu et al.
Nature communications, 11(1), 3859-3859 (2020-08-02)
Non-enzymatic proteins including antibodies function as biomarkers and are used as biopharmaceuticals in several diseases. Protein-responsive soft materials capable of the controlled release of drugs and proteins have potential for use in next-generation diagnosis and therapies. Here, we describe a
Protokollok
Enzymatic Assay of Carbonic Anhydrase for Wilbur-Anderson Units (EC 4.2.1.1)