Fontos dokumentumok
G5500
L-(−)-Glucose
≥99%
Szinonimák:
Aldehydo-L-glucose
Teszt
≥99%
Forma
powder
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
szín
white
mp
153-156 °C (lit.)
oldhatóság
water: 50 mg/mL, clear, colorless
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[H]C(=O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O)CO
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h1,3-6,8-12H,2H2/t3-,4+,5+,6+/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GZCGUPFRVQAUEE-VANKVMQKSA-N
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?