Fontos dokumentumok
75068
9,10-Anthracenediyl-bis(methylene)dimalonic acid
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥90% (HPCE)
Szinonimák:
ABDA, Single Oxygen Probe
About This Item
Javasolt termékek
termékcsalád
BioReagent
Minőségi szint
Teszt
≥90% (HPCE)
form
powder
oldhatóság
DMSO: soluble
fluoreszcencia
λex 380 nm; λem 407 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0
alkalmasság
suitable for fluorescence
SMILES string
OC(=O)C(Cc1c2ccccc2c(CC(C(O)=O)C(O)=O)c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C22H18O8/c23-19(24)17(20(25)26)9-15-11-5-1-2-6-12(11)16(10-18(21(27)28)22(29)30)14-8-4-3-7-13(14)15/h1-8,17-18H,9-10H2,(H,23,24)(H,25,26)(H,27,28)(H,29,30)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DNUYOWCKBJFOGS-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Kiszerelés
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3