Fontos dokumentumok
309825
Sigma-Aldrich
Dihydrorhodamine 123
Cell-permeable fluorogenic probe that is useful for the detection of reactive oxygen species (ROS) such as peroxide and peroxynitrite.
Szinonimák:
Dihydrorhodamine 123
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C21H18N2O3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
346.38
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352116
NACRES:
NA.21
Minőségi szint
Teszt
≥95% (HPLC)
Forma
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
protect from light
szín
pink-white
oldhatóság
DMSO: 5 mg/mL
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
Nc1cc2c(cc1)C(c4c(cc(cc4)N)O2)c3c(cccc3)C(=O)OC
InChI
1S/C21H18N2O3/c1-25-21(24)15-5-3-2-4-14(15)20-16-8-6-12(22)10-18(16)26-19-11-13(23)7-9-17(19)20/h2-11,20H,22-23H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FNEZBBILNYNQGC-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Cell-permeable fluorogenic probe that is useful for detection of reactive oxygen species (ROS), such as peroxide and peroxynitrite.
Cell-permeable fluorogenic probe that is useful for the detection of reactive oxygen species (ROS) such as peroxide and peroxynitrite. Dihydrorhodamine is not fluorescent unless it is converted to rhodamine 123.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Cell permeable: yes
Primary Target
Detection of reactive oxygen species (ROS)
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Kiszerelés
Packaged under inert gas
Figyelmeztetés
Toxicity: Standard Handling (A)
Feloldás
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Egyéb megjegyzések
Crow, J.P. 1997. Nitric Oxide1, 145.
Kim, Y.M., et al. 1996. Infect Immun. 64, 3074.
Williams, M.S., and Henkart, P.A. 1996. J. Immunol. 157, 2395.
van de Water, B., et al. 1995. Mol. Pharmacol. 48, 928.
Royall, J.A., and Ischiropoulos, H. 1993. Arch. Biochem. Biophys. 302, 348.
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3