A4108
Aminophenyl fluorescein solution
5 mM in DMF, suitable for fluorescence
Szinonimák:
2-[6-(4′-amino)phenoxy-3H-xanthen-3-on-9-yl]benzoic acid solution, APF solution
About This Item
Javasolt termékek
Forma
liquid
Minőségi szint
koncentráció
5 mM in DMF
alkalmasság
suitable for fluorescence
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Related Categories
Általános leírás
Fluorescence intensity increases after reaction with hROS (e.g. hydroxy radical, peroxynitrite and hypochlorite). And, APF is resistant to light-induced autoxidation.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
135.5 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
57.5 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)