Fontos dokumentumok
C8058
Chondroitinase B from Flavobacterium heparinum
lyophilized powder (with BSA as stabilizer)
Szinonimák:
Chondroitin sulfate B lyase
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
bacterial (Flavobacterium heparinum)
Minőségi szint
konjugátum
(Glucosaminoglycan)
form
lyophilized powder (with BSA as stabilizer)
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Related Categories
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egység definíció
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Cikkek
Uncover more about glycosaminoglycans and proteoglycans including the structure of glycosaminoglycans (GAGs), the different types of GAGs, and their functions.
Glycosaminoglycans are large linear polysaccharides constructed of repeating disaccharide units.