Fontos dokumentumok
H2519
Heparinase I from Flavobacterium heparinum
Lyophilized powder stabilized with approx. 25% bovine serum albumin, ≥200 units/mg protein (enzyme + BSA)
Szinonimák:
Heparin lyase I, Heparinase
About This Item
Javasolt termékek
konjugátum
conjugate (Glucosaminoglycan)
Minőségi szint
form
lyophilized solid
specifikus aktivitás
≥200 units/mg protein (enzyme + BSA)
molekulatömeg
42.8 kDa
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
tárolási hőmérséklet
−20°C
Alkalmazás
- in the digestion of plasma samples
- to study the effect of medium, washing and sonication on the infectivity of Chlamydia pneumonia
- in enzymatic removal of heparan sulfate from the surface of human rhabdomyosarcoma cells
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egység definíció
Veszélyességi osztályok
Resp. Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Cikkek
Uncover more about glycosaminoglycans and proteoglycans including the structure of glycosaminoglycans (GAGs), the different types of GAGs, and their functions.
Glycosaminoglycans are large linear polysaccharides constructed of repeating disaccharide units.