Fontos dokumentumok
C2780
Chondroitinase AC from Flavobacterium heparinum
lyophilized powder, 0.5-1.5 units/mg protein (using chondroitin sulfate A as substrate)
Szinonimák:
Chondroitin AC lyase
About This Item
Javasolt termékek
konjugátum
(Glucosaminoglycan)
Minőségi szint
Forma
lyophilized powder
specifikus aktivitás
0.5-1.5 units/mg protein (using chondroitin sulfate A as substrate)
összetétel
Protein, ~15% Lowry
oldhatóság
0.02 M phosphate buffer: soluble (pH 7.0)
idegen aktivitás
Glycosaminoglycan (GAG) degradation enzymes, may contain trace amount
tárolási hőmérséklet
−20°C
Related Categories
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egyéb megjegyzések
Alkalmasság
Egység definíció
Elkészítési megjegyzés
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Uncover more about glycosaminoglycans and proteoglycans including the structure of glycosaminoglycans (GAGs), the different types of GAGs, and their functions.
Glycosaminoglycans are large linear polysaccharides constructed of repeating disaccharide units.