Fontos dokumentumok
H8891
Heparinase III from Flavobacterium heparinum
Lyophilized powder stabilized with approx. 25% (w/w) bovine serum albumin, ≥30 units/mg protein (enzyme + BSA)
Szinonimák:
Heparin Lyase III, Heparitinase I, Heparitinase from Flavobacterium heparinum
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
bacterial (Flavobacterium heparinum)
Minőségi szint
konjugátum
conjugate (Glucosaminoglycan)
Forma
lyophilized powder
specifikus aktivitás
≥30 units/mg protein (enzyme + BSA)
molekulatömeg
70.8 kDa
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
tárolási hőmérséklet
−20°C
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egység definíció
Veszélyességi osztályok
Resp. Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Uncover more about glycosaminoglycans and proteoglycans including the structure of glycosaminoglycans (GAGs), the different types of GAGs, and their functions.
Glycosaminoglycans are large linear polysaccharides constructed of repeating disaccharide units.