MAB2040
Anti-Heparin/Heparan Sulfate Antibody, clone T320.11
clone T320.11, Chemicon®, from mouse
Szinonimák:
Anti-Heparan Sulfate, Clone T320.11 Anti-Heparin, Heparan Sulfate Detection
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
T320.11, monoclonal
faj reaktivitás (homológia által előrejelzett)
mammals
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
ELISA: suitable
radioimmunoassay: suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG1
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... HSPG2(3339)
Egyediség
Alkalmazás
Cell Structure
ECM Proteins
EIA/RIA: Suggested concentration 1-10 μg/mL.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
Widely expressed
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2