375095
Heparin, Sodium Salt, Porcine Intestinal Mucosa
Szinonimák:
Heparin, Sodium Salt, Porcine Intestinal Mucosa, HEP, Na
About This Item
Javasolt termékek
Forma
lyophilized
Minőségi szint
specifikus aktivitás
≥160 USP units/mg dry wt
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
szennyeződések
≤0.5 EU/mg Endotoxin
oldhatóság
water: 50 mg/mL
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
15-25°C
SMILES string
[Na+].[S](=O)(=O)(NC1C(OC(C(C1O[S](=O)(=O)O)OC4OC(C(C(C4O[S](=O)(=O)O)O)O)C(=O)O)CO)OC2C(OC(C(C2O)O[S](=O)(=O)O)OC3C(OC(C(C3O)NC(=O)C)O)CO[S](=O)(=O)O)C(=O)O)O
InChI
1S/C26H42N2O37S5.Na/c1-4(30)27-7-9(31)13(6(56-23(7)39)3-55-67(43,44)45)58-26-19(65-70(52,53)54)12(34)16(20(62-26)22(37)38)60-24-8(28-66(40,41)42)15(63-68(46,47)48)14(5(2-29)57-24)59-25-18(64-69(49,50)51)11(33)10(32)17(61-25)21(35)36;/h5-20,23-26,28-29,31-
Általános leírás
Figyelmeztetés
Egyéb megjegyzések
Ehrlich, B.E., et al. 1994. Trends Pharmacol. Sci.15,145.
WGK
WGK 2