Fontos dokumentumok
H0878
Heparin lithium salt from porcine intestinal mucosa
≥150 USP units/mg
Szinonimák:
Lithium acid heparin, Lithium heparinate
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
Porcine intestinal mucosa
Minőségi szint
form
powder
specifikus aktivitás
≥150 USP units/mg
szín
off-white
oldhatóság
water: 40 mg/mL, clear, colorless to faint yellow or tan
kation nyomok
Li: 3-4%
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
life science and biopharma
plasma purification
sample preparation
tárolási hőmérséklet
room temp
InChI
1S/C14H25NO20S3/c1-29-9-7(17)10(35-38(26,27)28)14(34-11(9)12(18)19)33-8-4(3-31-37(23,24)25)32-13(30-2)5(6(8)16)15-36(20,21)22/h4-11,13-17H,3H2,1-2H3,(H,18,19)(H,20,21,22)(H,23,24,25)(H,26,27,28)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HXSDFQWQRCUQHF-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- To validate photometric measurements in cell surface charge determination
- As an anti-coagulant for laboratory studies
- To study hypothermal stress on lactate metabolism
- To study the effects of anticoagulants in direct membrane feeding assays
- For 2D and 3D vitro cell culture in glioblastoma cell models
- To prevent clot formation and tissue damage during mechanical probing of cardiac pacemaker cell embryonic patterning, a study that contributes to the broader area of cardiac tissue mechanics research and developmental biology
Tulajdonságok és előnyök
- Heparin with specific activity of ≥150 USP units/mg
- Versatile and adaptable for a wide variety of laboratory and research applications
Egyéb megjegyzések
összehasonlítható termékek
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Cikkek
Glycosaminoglycans are large linear polysaccharides constructed of repeating disaccharide units.