Fontos dokumentumok
1.04819
Supelco
Ethylenedinitrilotetraacetic acid dipotassium salt dihydrate
suitable for titration
Szinonimák:
Ethylenedinitrilotetraacetic acid dipotassium salt dihydrate, Ethylenedinitrilotetraacetic acid dipotassium salt, Titriplex® Potassium salt
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C10H14K2N2O8 · 2H2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
404.45
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352107
EC index szám:
217-895-0
NACRES:
NA.21
Terméknév
Ethylenedinitrilotetraacetic acid dipotassium salt dihydrate, for analysis
Minőségi szint
Forma
solid
hatékonyság
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
reakcióalkalmasság
reaction type: Complexometric reactions
technika/technikák
titration: suitable
pH
4-5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
272 °C
térfogatsúly
310 kg/m3
tárolási hőmérséklet
15-25°C
SMILES string
[K+].[K+].N(CCN(CC(=O)[O-])CC(=O)[O-])(CC(=O)[O-])CC(=O)[O-].O.O.[H+].[H+]
InChI
1S/C10H16N2O8.2K.2H2O/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;;2*1H2/q;2*+1;;/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JFROQFOCFOKDKU-UHFFFAOYSA-L
Analízis megjegyzés
Assay (complexometric; calculated on dried substance): ≥ 99.0 %
Identity (IR): conforms
Identity (Potassium): conforms
Appearance of solution (50 g/l; water): Clear and colourless
pH (50 g/l; water): 4.0 - 5.0
In water insoluble matter: ≤ 0.003 %
Chloride (Cl): ≤ 0.004 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.01 %
Cyanide (CN): ≤ 0.001 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.0005 %
Cu (Copper): ≤ 0.0001 %
Fe (Iron): ≤ 0.001 %
Nitrilotriacetic acid: ≤ 0.05 %
Loss on drying (150 °C; 6 h): 8.5 - 9.5 %
Jogi információk
Titriplex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2