2106
Heparin sodium salt from porcine intestinal mucosa
endotoxin, free
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
Porcine intestinal mucosa
Minőségi szint
form
powder
használat
sufficient for 5 mL blood anticoagulant
kiszerelés
preweighed vial of 300 USP units
szennyeződések
endotoxin, free
szín
beige
oldhatóság
water: soluble 50 g/L
acetone: insoluble
alcohol: insoluble
benzene: insoluble
chloroform: insoluble
diethyl ether: insoluble
kompatibilitás
for use with E-Toxate™
tárolási hőmérséklet
room temp
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Vigyázat
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)