H0200000
Heparin sodium
BRP, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
heparin
gyártó/kereskedő neve
EDQM
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
SMILES string
[Na+].[S](=O)(=O)(NC1C(OC(C(C1O[S](=O)(=O)O)OC4OC(C(C(C4O[S](=O)(=O)O)O)O)C(=O)O)CO)OC2C(OC(C(C2O)O[S](=O)(=O)O)OC3C(OC(C(C3O)NC(=O)C)O)CO[S](=O)(=O)O)C(=O)O)O
InChI
1S/C26H42N2O37S5.Na/c1-4(30)27-7-9(31)13(6(56-23(7)39)3-55-67(43,44)45)58-26-19(65-70(52,53)54)12(34)16(20(62-26)22(37)38)60-24-8(28-66(40,41)42)15(63-68(46,47)48)14(5(2-29)57-24)59-25-18(64-69(49,50)51)11(33)10(32)17(61-25)21(35)36;/h5-20,23-26,28-29,31-
Általános leírás
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Established for use in the:
- Assay of unfractionated heparin according to the Ph. Eur. General text 2.7.5. with assigned contents of 985 IU/mL for anti-IIa and 995 IU/mL for anti-Xa activities
- Test for heparin in human antithrombin III according to the Ph. Eur. Monograph 0878 with an assigned content of 1035 IU/mL for sheep plasma clotting assay
- Assay of protamine sulfate according to the prescriptions of the Ph. Eur. Monograph 0569
Kiszerelés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)