ED2P
Ethylenediaminetetraacetic acid dipotassium salt dihydrate
≥98%
Szinonimák:
(Ethylenedinitrilo)tetraacetic acid dipotassium salt, Dipotassium ethylenediaminetetraacetate dihydrate, EDTA dipotassium salt, Edathamil, Potassium ethylenediaminetetraacetate dibasic
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
Teszt
≥98%
form
powder
reakcióalkalmasság
reagent type: chelator
pH
4.0-5.0 (25 °C, 40.4 g/L)
mp
255-280 °C (dec.) (lit.)
oldhatóság
3 M KOH: 160 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless to faintly yellow
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
O.O.O.O.[K+].[K+].[K+].[K+].OC(=O)CN(CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CC(O)=O.OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C10H16N2O8.2K.2H2O/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;;2*1H2/q;2*+1;;/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JFROQFOCFOKDKU-UHFFFAOYSA-L
Related Categories
Alkalmazás
- of EDTA–glycerol solution (EDTA-G) for decalcification
- of buffer for monoamine and pterine analysis
- of T-cell resuspension buffer
Biokémiai/fiziológiai hatások
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?