H6279
Heparin ammonium salt from porcine intestinal mucosa
≥140 USP units/mg
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
Porcine intestinal mucosa
Minőségi szint
form
powder
specifikus aktivitás
≥140 USP units/mg
szín
white to light yellow
oldhatóság
water: 100 mg/mL, clear to hazy, faintly yellow to brownish-yellow
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Cikkek
Glycosaminoglycans are large linear polysaccharides constructed of repeating disaccharide units.