Fontos dokumentumok
E0270
Ethylenediaminetetraacetic acid tripotassium salt dihydrate
98% (titration)
Szinonimák:
EDTA tripotassium salt, Edathamil, Tripotassium ethylenediaminetetraacetate dihydrate
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
Teszt
98% (titration)
form
powder
reakcióalkalmasság
reagent type: chelator
pH
8-9 (20 °C, 50 g/L)
mp
182 °C (dec.) (lit.)
oldhatóság
3 M KOH: 160 mg/mL, clear, colorless
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
[K+].[K+].[K+].[H]O[H].[H]O[H].OC(=O)CN(CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C10H16N2O8.3K.2H2O/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;;;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;;;2*1H2/q;3*+1;;/p-3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MAPFUJCWRWFQIY-UHFFFAOYSA-K
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - STOT RE 2 Inhalation
Célzott szervek
Respiratory Tract
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2