Fontos dokumentumok
19359
Glucose dehydrogenase from Pseudomonas sp.
powder, white, ≥200 U/mg
Szinonimák:
GDH
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
bacterial (Pseudomonas spp.)
Minőségi szint
form
powder
specifikus aktivitás
≥200 U/mg
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Waste Prevention
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
szín
white
környezetbarátabb alternatív kategória
, Enabling
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egység definíció
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3